Imprimer
3-Chloro-2-hydroxybenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400649-1G OR400649-25G OR400649-5G
APOSOR400649-1GEA 24.8 EUR
APOSOR400649-1G APOSOR400649-25G APOSOR400649-5G
3-Chloro-2-hydroxybenzonitrile
3-Chloro-2-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09999455
Numéro CAS: 13073-27-3