Imprimer
1-Bromo-3-chloro-5-iodobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
OR400623-1G OR400623-25G OR400623-5G
APOSOR400623-1GEA 0 EUR
APOSOR400623-1G APOSOR400623-25G APOSOR400623-5G
1-Bromo-3-chloro-5-iodobenzene
1-Bromo-3-chloro-5-iodobenzene
Formule: C₆H₃BrClI
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07778998
Numéro CAS: 13101-40-1