Imprimer
4-Bromo-2-nitrobenzonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400603-1G OR400603-5G OR400603-10G
APOSOR400603-1GEA 56.7 EUR
APOSOR400603-1G APOSOR400603-5G APOSOR400603-10G
4-Bromo-2-nitrobenzonitrile 98%
4-Bromo-2-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00087225
Numéro CAS: 79603-03-5