Imprimer
2-Iodo-4-methoxyaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR400551-1G OR400551-5G
APOSOR400551-1GEA 77 EUR
APOSOR400551-1G APOSOR400551-5G
2-Iodo-4-methoxyaniline 95%
2-Iodo-4-methoxyaniline
Formule: C₇H₈INO
MW: 249.05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07776739
Numéro CAS: 191348-14-8