Imprimer
3-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Chloro-2-methoxyphenyl)boronic acid
OR400468-1G OR400468-250MG
APOSOR400468-1GEA 26.1 EUR
APOSOR400468-1G APOSOR400468-250MG
3-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid 99%
3-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₃
MW: 186.4006 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08277278
Numéro CAS: 179898-50-1