Imprimer
2-Amino-6-chlorophénol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400447-25G OR400447-5G
APOSOR400447-25GEA 281 EUR
APOSOR400447-25G APOSOR400447-5G
2-Amino-6-chlorophénol
2-Amino-6-chlorophénol
Formule: C₆H₆ClNO
Point de fusion: 80…81 °C
Point d'éclair: 103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07801210
Numéro CAS: 38191-33-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III