Imprimer
2-Amino-5-bromobenzylalkohol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR400402-1G OR400402-5G
APOSOR400402-1GEA 0 EUR
APOSOR400402-1G APOSOR400402-5G
2-Amino-5-bromobenzylalkohol
2-Amino-5-bromobenzylalkohol
Formule: C₇H₈BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08234509
Numéro CAS: 20712-12-3