Imprimer
3-(Boc-aminomethyl)azetidine hydrochloride 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40040-1G OR40040-5G
APOSOR40040-1GEA 37.3 EUR
APOSOR40040-1G APOSOR40040-5G
3-(Boc-aminomethyl)azetidine hydrochloride 96%
3-(Boc-aminomethyl)azetidine hydrochloride
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861760
Numéro CAS: 91188-15-7