Imprimer
6-Bromoisobenzofuran-1(3H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR400356-1G OR400356-5G
APOSOR400356-1GEA 0 EUR
APOSOR400356-1G APOSOR400356-5G
6-Bromoisobenzofuran-1(3H)-one
6-Bromoisobenzofuran-1(3H)-one
Formule: C₈H₅BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03428561
Numéro CAS: 19477-73-7