Imprimer
Methyl-5-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400313-1G OR400313-250MG OR400313-5G
APOSOR400313-1GEA 0 EUR
APOSOR400313-1G APOSOR400313-250MG APOSOR400313-5G
Methyl-5-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Methyl-5-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Formule: C₉H₈Br₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11505949
Numéro CAS: 79670-17-0