Imprimer
4-Ethynylbenzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400230-1G OR400230-25G OR400230-5G
APOSOR400230-1GEA 0 EUR
APOSOR400230-1G APOSOR400230-25G APOSOR400230-5G
4-Ethynylbenzoic acid 95%
4-Ethynylbenzoic acid
Formule: C₉H₆O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00168819
Numéro CAS: 10602-00-3