Imprimer
2'-Bromo-4'-chloroacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400212-5G OR400212-1G
APOSOR400212-5GEA 0 EUR
APOSOR400212-5G APOSOR400212-1G
2'-Bromo-4'-chloroacetophenone
2'-Bromo-4'-chloroacetophenone
Formule: C₈H₆BrClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683063
Numéro CAS: 825-40-1