Imprimer
Methyl-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)benzoate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40019-1G OR40019-5G
APOSOR40019-1GEA 56.7 EUR
APOSOR40019-1G APOSOR40019-5G
Methyl-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)benzoate 96%
Methyl-2-(2-methoxy-2-oxoethyl)benzoate
Formule: C₁₁H₁₂O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11053807
Numéro CAS: 716-43-8