Imprimer
4-Bromo-5-methyl-2-nitroaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR400179-1G OR400179-5G OR400179-250MG
APOSOR400179-1GEA 37.7 EUR
APOSOR400179-1G APOSOR400179-5G APOSOR400179-250MG
4-Bromo-5-methyl-2-nitroaniline
4-Bromo-5-methyl-2-nitroaniline
Formule: C₇H₇BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16619131
Numéro CAS: 827-32-7