Imprimer
4-Bromo-3-nitrobenzaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR400141-25G OR400141-5G
APOSOR400141-25GEA 0 EUR
APOSOR400141-25G APOSOR400141-5G
4-Bromo-3-nitrobenzaldéhyde
4-Bromo-3-nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄BrNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00204031
Numéro CAS: 163596-75-6