Imprimer
6-Bromo-3-coumaranone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Bromobenzofuran-3(2H)-one
OR40014-5G OR40014-1G OR40014-250MG
APOSOR40014-5GEA 317 EUR
APOSOR40014-5G APOSOR40014-1G APOSOR40014-250MG
6-Bromo-3-coumaranone
6-Bromo-3-coumaranone
Formule: C₈H₅BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08437617
Numéro CAS: 201809-69-0