Imprimer
4-Iodo-3-nitrobenzoate de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Iodobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-iodo-3-nitrobenzoate
OR400138-25G OR400138-5G
APOSOR400138-25GEA 127 EUR
APOSOR400138-25G APOSOR400138-5G
4-Iodo-3-nitrobenzoate de méthyle
4-Iodo-3-nitrobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆INO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08064223
Numéro CAS: 89976-27-2