Imprimer
5-Bromobenzofuran-3(2H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40013-1G OR40013-250MG
APOSOR40013-1GEA 50.9 EUR
APOSOR40013-1G APOSOR40013-250MG
5-Bromobenzofuran-3(2H)-one
5-Bromobenzofuran-3(2H)-one
Formule: C₈H₅BrO₂
Point de fusion: 102…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738724
Numéro CAS: 54450-20-3