Imprimer
1-(2-Bromo-6-methoxyphenyl)ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-6-methoxyacetophenone
OR400097-1G OR400097-5G
APOSOR400097-1GEA 29 EUR
APOSOR400097-1G APOSOR400097-5G
1-(2-Bromo-6-methoxyphenyl)ethanone
1-(2-Bromo-6-methoxyphenyl)ethanone
Formule: C₉H₉BrO₂
MW: 229.07 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22573041
Numéro CAS: 380225-68-3