Imprimer
7-Bromobenzofuran-3(2H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR400051-1G OR400051-250MG
APOSOR400051-1GEA 277 EUR
APOSOR400051-1G APOSOR400051-250MG
7-Bromobenzofuran-3(2H)-one
7-Bromobenzofuran-3(2H)-one
Formule: C₈H₅BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03160589
Numéro CAS: 519018-52-1