Imprimer
4-Mercaptobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40005-1G OR40005-250MG
APOSOR40005-1GEA 190 EUR
APOSOR40005-1G APOSOR40005-250MG
4-Mercaptobenzonitrile
4-Mercaptobenzonitrile
Formule: C₇H₅NS
Point d'ébullition: 118…119 °C/3mmHg
Point de fusion: 48…51 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00272354
Numéro CAS: 36801-01-1