Imprimer
2-Méthoxy-5-nitrobenzaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR400049-1G OR400049-5G
APOSOR400049-1GEA 0 EUR
APOSOR400049-1G APOSOR400049-5G
2-Méthoxy-5-nitrobenzaldéhyde
2-Méthoxy-5-nitrobenzaldéhyde
Formule: C₈H₇NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093683
Numéro CAS: 25016-02-8