Imprimer
7-Bromo-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Bromo-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR400015-1G OR400015-25G OR400015-5G
APOSOR400015-1GEA 56.7 EUR
APOSOR400015-1G APOSOR400015-25G APOSOR400015-5G
7-Bromo-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione 97%
7-Bromo-4H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Formule: C₈H₄BrNO₃
MW: 242.03 g/mol
Point de fusion: 256 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11113115
Numéro CAS: 76561-16-5