Imprimer
4-Bromo-2-chloroanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR399021-25G OR399021-5G
APOSOR399021-25GEA 0 EUR
APOSOR399021-25G APOSOR399021-5G
4-Bromo-2-chloroanisole
4-Bromo-2-chloroanisole
Formule: C₇H₆BrClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128076
Numéro CAS: 50638-47-6