Imprimer
5-Bromo-m-cresol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-5-methylphenol
OR399005-10G OR399005-5G
APOSOR399005-10GEA 120 EUR
APOSOR399005-10G APOSOR399005-5G
5-Bromo-m-cresol 98%
5-Bromo-m-cresol
Formule: C₇H₇BrO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09038281
Numéro CAS: 74204-00-5