Imprimer
2-Bromo-6-chlorophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR399002-1G OR399002-5G
APOSOR399002-1GEA 21.9 EUR
APOSOR399002-1G APOSOR399002-5G
2-Bromo-6-chlorophenol
2-Bromo-6-chlorophenol
Formule: C₆H₄BrClO
Point de fusion: 55…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09907875
Numéro CAS: 2040-88-2