Imprimer
Acide (2-nitrophényl)acétique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2-Nitrophenyl)acetic acid
OR3988-100G OR3988-25G
APOSOR3988-100GEA 48 EUR
APOSOR3988-100G APOSOR3988-25G
Acide (2-nitrophényl)acétique
Acide (2-nitrophényl)acétique
Formule: (C₆H₄NO₂)CH₂COOH
MW: 181.15 g/mol
Point de fusion: 137…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007190
Numéro CAS: 3740-52-1
EINECS: 223-128-0