Imprimer
3-(Isobutylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Isobutylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR3982-1G OR3982-5G OR3982-25G
APOSOR3982-1GEA 58 EUR
APOSOR3982-1G APOSOR3982-5G APOSOR3982-25G
3-(Isobutylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-(Isobutylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₆BNO₃
Point de fusion: 224…230 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04115692
Numéro CAS: 723282-09-5