Imprimer
3-(Butylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3980-1G OR3980-5G
APOSOR3980-1GEA 0 EUR
APOSOR3980-1G APOSOR3980-5G
3-(Butylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Formule: C₁₁H₁₆BNO₃
Point de fusion: 216…224 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04115691
Numéro CAS: 397843-70-8