Imprimer
3-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3978-1G OR3978-5G
APOSOR3978-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3978-1G APOSOR3978-5G
3-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₆BNO₃
Point de fusion: 132…136 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04115684
Numéro CAS: 237413-05-7