Imprimer
Chlorure de 3-chloro-2-méthylbenzène-1-sulfonyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Chloro-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR3972-10G OR3972-100G OR3972-25G
APOSOR3972-10GEA 30.6 EUR
APOSOR3972-10G APOSOR3972-100G APOSOR3972-25G
Chlorure de 3-chloro-2-méthylbenzène-1-sulfonyle
Chlorure de 3-chloro-2-méthylbenzène-1-sulfonyle
Formule: C₇H₆Cl₂O₂S
MW: 225.09
Point de fusion: 69…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052198
Numéro CAS: 80563-86-6
ONU: 3261
ADR: 8 II