Imprimer
Paracetamol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Acetaminophen, N-Acetyl-4-aminophenol, 4′-Hydroxyacetanilide, 4'-Hydroxyacetanilide, Paracetamolum, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, APAP
OR3962-5KG OR3962-1KG OR3962-250G
APOSOR3962-5KGEA 574 EUR
APOSOR3962-5KG APOSOR3962-1KG APOSOR3962-250G
Paracetamol 98%
Paracetamol
Formule: C₈H₉NO₂
Point de fusion: 168…172 °C
Densité: 1.293 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002328
Numéro CAS: 103-90-2
EINECS: 203-157-5