Imprimer
2-Methylbenzeneboronic acid-1,3-propanediol ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(o-Tolyl)-1,3,2-dioxaborinane
OR3940-25G OR3940-5G
APOSOR3940-25GEA 352 EUR
APOSOR3940-25G APOSOR3940-5G
2-Methylbenzeneboronic acid-1,3-propanediol ester 95%
2-Methylbenzeneboronic acid-1,3-propanediol ester
Formule: C₁₀H₁₃BO₂
MW: 176.02 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06659935
Numéro CAS: 163517-56-4