Imprimer
Methyl-3,4-bis(bromomethyl)benzoate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3934-1G OR3934-250MG
APOSOR3934-1GEA 172 EUR
APOSOR3934-1G APOSOR3934-250MG
Methyl-3,4-bis(bromomethyl)benzoate 97%
Methyl-3,4-bis(bromomethyl)benzoate
Formule: C₁₀H₁₀Br₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00219865
Numéro CAS: 20896-23-5