HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane) 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Hexamethyldisilazane
OR3890-250G
OR3890-25G
OR3890-1KG
APOSOR3890-250GEA
29
EUR
APOSOR3890-250G
APOSOR3890-25G
APOSOR3890-1KG
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane) 98%
HMDS (1,1,1,3,3,3-Hexaméthyldisilazane)
Formule:
(CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃ Point d'ébullition: 125…127 °C Point de fusion: –80 °C Densité: 0.77 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 8 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008259 Numéro CAS: 999-97-3 EINECS: 213-668-5 ONU: 3286 ADR: 3+6.1+8,II |