Imprimer
1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1H-Pyrazole-3-carboxylicacid, 1-methyl-5-phenyl-, 1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, (3-Carboxy-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzene
OR3883-1G OR3883-250MG OR3883-5G
APOSOR3883-1GEA 265 EUR
APOSOR3883-1G APOSOR3883-250MG APOSOR3883-5G
1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 96%
1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₂
Point de fusion: 144…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08271933
Numéro CAS: 10199-53-8