Imprimer
6-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazino]nicotinic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3882-1G OR3882-250MG
APOSOR3882-1GEA 260 EUR
APOSOR3882-1G APOSOR3882-250MG
6-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazino]nicotinic acid
6-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazino]nicotinic acid
Formule: C₁₅H₂₁N₃O₄
MW: 307.35 g/mol
Point de fusion: 298…300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245543
Numéro CAS: 201809-22-5