Imprimer
2,7-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3867-1G OR3867-5G OR3867-100MG
APOSOR3867-1GEA 250 EUR
APOSOR3867-1G APOSOR3867-5G APOSOR3867-100MG
2,7-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2,7-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Point de fusion: 169…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00139513
Numéro CAS: 81438-53-1