Imprimer
3-Chloropropène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR3848-2.5L OR3848-500ML
APOSOR3848-2.5LEA 178 EUR
APOSOR3848-2.5L APOSOR3848-500ML
3-Chloropropène 98%
3-Chloropropène
Formule: C₃H₅Cl
Point d'ébullition: 44…46 °C
Point de fusion: –135 °C
Densité: 0,939 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –28 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000984
Numéro CAS: 107-05-1
EINECS: 203-457-6
ONU: 1100
ADR: 3+6.1,I