Imprimer
4-Bromobenzo[b]thiophene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3759-100G OR3759-25G
APOSOR3759-100GEA 509 EUR
APOSOR3759-100G APOSOR3759-25G
4-Bromobenzo[b]thiophene
4-Bromobenzo[b]thiophene
Formule: C₈H₅BrS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08669544
Numéro CAS: 5118-13-8