Imprimer
3-Bromo-5-nitrobenzoate d'éthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 3-bromo-5-nitrobenzoate, 3-Bromobenzoic acid ethyl ester
OR3749-1G OR3749-5G OR3749-25G
APOSOR3749-1GEA 65.4 EUR
APOSOR3749-1G APOSOR3749-5G APOSOR3749-25G
3-Bromo-5-nitrobenzoate d'éthyle 98%
3-Bromo-5-nitrobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₈BrNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258760
Numéro CAS: 690260-94-7