Imprimer
Pyrimidine-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3737-1G OR3737-5G OR3737-10G
APOSOR3737-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3737-1G APOSOR3737-5G APOSOR3737-10G
Pyrimidine-4-carboxylic acid
Pyrimidine-4-carboxylic acid
Formule: C5H4N2O2
Point de fusion: 229.8…231.9 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129737
Numéro CAS: 31462-59-6
EINECS: 250-641-7