Imprimer
2-Bromo-3,5-dinitrobenzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3735-100G OR3735-25G OR3735-5G
APOSOR3735-100GEA 435 EUR
APOSOR3735-100G APOSOR3735-25G APOSOR3735-5G
2-Bromo-3,5-dinitrobenzoic acid 98%
2-Bromo-3,5-dinitrobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrN₂O₆
Point de fusion: 213…216 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00458630
Numéro CAS: 116529-60-3