Imprimer
2-Chloro-7H-purin-6-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Amino-2-chloropurine, 2-Chloroadenine
OR3724-1G OR3724-5G OR3724-10G
APOSOR3724-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3724-1G APOSOR3724-5G APOSOR3724-10G
2-Chloro-7H-purin-6-amine
2-Chloro-7H-purin-6-amine
Formule: C₅H₄ClN₅
MW: 169.57 g/mol
Point de fusion: 384…389 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037925
Numéro CAS: 1839-18-5