Imprimer
2-Aminooxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Oxazol-2-amine
OR3721-1G OR3721-5G
APOSOR3721-1GEA 23.2 EUR
APOSOR3721-1G APOSOR3721-5G
2-Aminooxazole
2-Aminooxazole
Formule: C₃H₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07364485
Numéro CAS: 4570-45-0