Imprimer
3-Amino-2-phenylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3718-1G OR3718-250MG OR3718-5G
APOSOR3718-1GEA 0 EUR
APOSOR3718-1G APOSOR3718-250MG APOSOR3718-5G
3-Amino-2-phenylpyridine
3-Amino-2-phenylpyridine
Formule: C₁₁H₁₀N₂
Point de fusion: 62…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114113
Numéro CAS: 101601-80-3