Imprimer
1-(4-Bromobenzyl)piperidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3709-10G OR3709-1G OR3709-5G
APOSOR3709-10GEA 0 EUR
APOSOR3709-10G APOSOR3709-1G APOSOR3709-5G
1-(4-Bromobenzyl)piperidine
1-(4-Bromobenzyl)piperidine
Formule: C₁₂H₁₆BrN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06080709
Numéro CAS: 178162-69-1