Imprimer
4,6-Dichloro-N-methylpyrimidin-2-amine ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR370069-1G OR370069-5G
APOSOR370069-1GEA 300 EUR
APOSOR370069-1G APOSOR370069-5G
4,6-Dichloro-N-methylpyrimidin-2-amine ≥98%
4,6-Dichloro-N-methylpyrimidin-2-amine
Formule: C₅H₅Cl₂N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02091109
Numéro CAS: 10397-15-6