1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR3694-5G
OR3694-1G
APOSOR3694-5GEA
65.4
EUR
APOSOR3694-5G
APOSOR3694-1G
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine 99%
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formule:
C₇H₆N₂ MW: 118.14 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD01686899 Numéro CAS: 271-29-4 |