Imprimer
1H-Pyrrolo[2,3-e]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine, 1H-Pyrrolo[2,3-e]pyridine
OR3693-1G OR3693-5G OR3693-25G
APOSOR3693-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3693-1G APOSOR3693-5G APOSOR3693-25G
1H-Pyrrolo[2,3-e]pyridine
1H-Pyrrolo[2,3-e]pyridine
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118.14 g/mol
Point de fusion: 125…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00971977
Numéro CAS: 272-49-1